Learn More
Calcobutrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcobutrol |
| CAS | 151878-23-8 |
| Fórmula molecular | C18 H32 Ca N4 O9 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[(1R,2S)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, calcium salt (1:1), rel-, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, calcium salt (1:1), (R*,S*)-(±)-, Calcobutrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34N4O9.Ca/c23-12-14(15(25)13-24)22-7-5-20(10-17(28)29)3-1-19(9-16(26)27)2-4-21(6-8-22)11-18(30)31;/h14-15,23-25H,1-13H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);/q;+2/p-2/t14-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](CO)N12CCN3(CC(=O)O)CCN4(CC(=O)[O-])CCN(CC(=O)[O-])(CC1)[Ca+2]234 |
| Nombre IUPAC | calcio;2-[4-(carboxilatometil)-10-(carboximetil)-7-(1,3,4-trihidroxibutan-2-il)-1,4,7,10-tetrazaciclododec-1-il]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 488.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.1795 |