Learn More
Óxido de circonio y calcio, 99,2 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391709 250 g 250 g
11301719 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11391709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012344.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Calcium zirconium oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12013-47-7
Fórmula molecular CaO3Zr
Peso molecular (g/mol) 179.299
Número MDL MFCD00015982
Clave InChI BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium zirconate, calcium oxozirconiumbis olate, calcium;dioxido oxo zirconium, calcium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212531
Nombre IUPAC calcio;dioxido(oxo)circonio
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium zirconium oxide
Punto de fusión 2550°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in Nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.3
Porcentaje de pureza 99.2%