Learn More
Isopropóxido de circonio y calcio, 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11324967
Isopropóxido de circonio y calcio, 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324967
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Código de producto. 11324967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041971.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Precursor de Ca mezclado, óxido de Zr por el método sol-gel
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334512-82-2
Fórmula molecular C18H42CaO6Zr
Peso molecular (g/mol) 485.83
Número MDL MFCD01865977
Clave InChI VGAKIAWXLKTFPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium 4+ calcium hexakis propan-2-olate, calcium zirconium isopropoxide w/v in isopropanol
PubChem CID 102602388
Nombre IUPAC calcio; propan-2-olato; circonio(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ca+2].[Zr+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium zirconium isopropoxide
Color Amarillo
Fórmula lineal CaZr[OCH(CH3)2]6
Cantidad 25 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.83
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in isopropanol
Forma física Líquido
Título del producto
Isopropóxido de circonio y calcio, 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific™ >