Learn More
Torneados de calcio, 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301178 500 g 500 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11301178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010125.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7440-70-2
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 98%