Learn More
Óxido de tungsteno y calcio, 99,78 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363827 50 g 50 g
11353827 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035669.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-75-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-75-2
Número MDL MFCD00010913
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium tungsten oxide
Punto de fusión 1620°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1712
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.93
Porcentaje de pureza 99.78%