Learn More
Calcium trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10613183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10613183 10g; frasco de vidrio
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10613183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358680100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium trifluoromethanesulfonate
Nombre de nota 98%
CAS 55120-75-7
Color Gris
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C2CaF6O6S2
Fórmula lineal (F3CSO3)2Ca
Número MDL MFCD00143911
Cantidad 10 g
Sinónimo calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
Clave InChI PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 338.204
PubChem CID 2734307
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder