Learn More
Tiosulfato de calcio, puro, solución al 30-50 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12655117 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12655117 1 L 1 LT
12665117 5 L 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12655117 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447870010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10124-41-1 | CaO3S2 | 152.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium thiosulfate
CAS 10124-41-1, 7732-18-5
Cantidad 1 L
Fórmula molecular CaO3S2
Fórmula lineal CaS2O3
Sinónimo calcium thiosulfate, tecesal, calcium thiosulphate, calcium hyposulfite, caswell no. 153, unii-2io10o728e, calcium thiosulfate ca s2o3, epa pesticide chemical code 080101, thiosulfuric acid h2s2o3 , calcium salt 1:1, thiosulfuric acid, calcium salt 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI FAYYUXPSKDFLEC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Peso molecular (g/mol) 152.21
PubChem CID 24964
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.245
Densidad 1.2450g/mL