Learn More
Calcium Thioglycolate Trihydrate, ≥98.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15671940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15671940 500 g Glass bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15671940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 21250500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Crystallized,≥98.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Thioglycolate Trihydrate
CAS 65208-41-5
Color Beige
Forma física Crystallized Powder
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C2H10CaO5S
Fórmula lineal -SCH2COOCa+ · 3H2O
Número MDL MFCD00150707
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3755791
Sinónimo calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate
Clave InChI GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Nombre IUPAC trihidrato de calcio de ácido 2-sulfanilacético
Peso molecular (g/mol) 186.24
PubChem CID 131882808
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (RT)
Envase Glass bottle