Learn More
Sulfito de calcio, MP Biomedicals
Código de producto. 11427914 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11427914 100 g
1 options
Código de producto. 11427914 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520781080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Sulfite
CAS 10257-55-3
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CaH2O3S
Número MDL MFCD00040663
Sinónimo calcium sulfite, calcium sulphite, sulfurous acid, calcium salt 1:1, calciumsulfit, calcium 2+ sulfite
Clave InChI GBAOBIBJACZTNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca++].OS(O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfuroso de calcio
Peso molecular (g/mol) 122.15
PubChem CID 10154041
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.14