Learn More
Hemihidrato de sulfato de calcio, Solstice
Código de producto. 15621110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15621110 25 kg 25 Kg
15611110 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15621110 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1209025KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Purum, ≥ 97.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-76-1
Fórmula molecular Ca2H2O9S2
Peso molecular (g/mol) 290.283
Número MDL MFCD00799067
Clave InChI ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
Nombre IUPAC dicalcio; disulfato; hidrato
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Sulfate Hemihydrate
Forma física Solid
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal CaSO4 · 0.5H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 145,15g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 97%
Grado purum