Learn More
Sulfato de calcio hemihidrato, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium sulfate hemihydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Identificación | Confirmed |
| Pérdida por ignición | 4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (On dry substance) (Complexometry) |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.8g/L (20°C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.15 |
| Mostrar más |