Learn More
Sulfato de calcio dihidratado, TRC
Código de producto. 30339775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339775 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14568025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Sulfate Dihydrate
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular Ca . O4 S . 2 H2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Calcium sulfate dihydrate, Sulfuric Acid Calcium Salt (1:1) Dihydrate, Annaline, Calcigen, Calcium Sulfate (1:1) Dihydrate, Calcium Sulfate (CaSO4) Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate (CaSO4.2H2O), Compactrol, Gypsum Dihydrate, Mineral White
Fórmula InChI InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
SMILES O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio; sulfato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 172.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9354