Learn More
Sulfato de calcio dihidrato, extra puro, SLR, precipitado, Fisher Chemical
Código de producto. 10755131 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10755131 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10755131 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2320/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 10101-41-4
Color Blanco
pH 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CaH4O6S
Número MDL 149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de calcio, dihidrato
Peso molecular (g/mol) 172.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo