Learn More
Sulfato de calcio dihidrato, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12045390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12045390 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
12055390 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12045390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446380010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL MFCD00149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nombre IUPAC calcio; sulfato; dihidrato
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium sulfate dihydrate
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaSO4·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro