Learn More
Sulfato de calcio dihidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572544 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10083650 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315250025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL MFCD00149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nombre IUPAC calcio; sulfato; dihidrato
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium sulfate dihydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Índice Merck 14, 1706
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol,practically insoluble in most common organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS