Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, 98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15662750 500 g Poly Bottle 500 g
15642750 100 g Poly Bottle 100 g
15652750 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15662750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 255548500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL MFCD00149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Sulfate Dihydrate
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CaSO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sulfato de calcio, dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.320g/cm3