Learn More
Sulfato de calcio dihidratado, 98,0-102,0 %, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11440512 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11440512 100 g
11450512 500 g
11460512 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440512 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219141480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL MFCD00149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nombre IUPAC sulfato de calcio, dihidrato
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Sulfate Dihydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Grado Reactivo ACS