Learn More
Sulfato de calcio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924251 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10308310 100 g Frasco de plástico 100 g
10771614 500 g Frasco de plástico 500 GR
15119253 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11924251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217520025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    202.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 33.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nombre IUPAC calcio; sulfato
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium sulfate
Punto de fusión 1450.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal CaSO4
Fieser 01,107
Índice Merck 15,1708
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure