Learn More
Estearato de calcio, TRC
Código de producto. 30006785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30006785 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30006785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1456705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-23-0
Fórmula molecular 2 C18 H35 O2 . Ca
Peso molecular (g/mol) 607.02
Sinónimo Calcium Stearate
Nombre IUPAC calcio; octadecanoato
SMILES [Ca+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Stearate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.49