Learn More
Estearato de calcio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10540911 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10540911 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10540911
Marca: Fisher Chemical C/2240/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 145°C
CAS 1592-23-0
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C36H70CaO4
Número MDL 36390
Clave InChI CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Nombre IUPAC dioctadecanoato de calcio
Peso molecular (g/mol) 607.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.02g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo