Learn More
Solución estándar de calcio, para AAS, 1 mg/ml CA en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10328050 500 mL 500 ML
10296390 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10328050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.55€
    46.30€ / 500 ml
    Ahorro 3.25€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7440-70-2 | Ca | 40.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular Ca
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcio
Peso molecular (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:29320
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.08
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.