missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach™ Solución de calcio estándar

Código de producto. 15612864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15612864 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15612864 Proveedor Hach™ N.º de proveedor 2305442

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Solución estándar de electrodo de ion selectivo trazable según NIST (ISE) (10 mg/l de Ca) para análisis de laboratorio.

  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseñada para su uso con la gama de medidores Hach y otros medidores
  • Embalaje fiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Incolora
Concentración 10,00 mg/l como Ca2+ (±0,14 mg/l)
Intervalo de pH 4
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Gama de medidores Hach y otros medidores
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Requisitos de almacenamiento De 10 a 15 °C, protegido de la luz
Tipo Calcio
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.