Learn More
Estándar de calcio: Ca @ 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de calcio: Ca @ 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ca |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ca |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ca |
| SMILES | [Ca] |
| Mostrar más |