Learn More
Estándar de calcio: Ca @ 2000 μg/g en aceite de hidrocarburo de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ca |
| Concentración | 2000 μg/g |
| Sinónimo | Ca |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/Ca |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | [Ca] |
| Mostrar más |