Learn More
Estándar de calcio: Ca+2 a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de calcio: Ca+2 a 1000 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Métodos | Cromatografía iónica |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ca |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Sinónimo | Ca |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ca |
| SMILES | [Ca] |
| Mostrar más |