Learn More
Estándar de calcio: Ca @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30320932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
30320932 500 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30320932 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTCAN500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
CAS 7440-70-2
Nombres de analitos o componentes Calcium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ca
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Ca
Fórmula InChI InChI=1 S/Ca
Tipo de solución Solución única
SMILES [Ca]
Elemento Ca
Nombre IUPAC calcio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 40.078
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.963