Learn More
Carga de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11351178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
2 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351178 5 g 5 g
11371178 50 g 50 g
11361178 250 g 250 g
11341178 2 x 500 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11351178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010127.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Color Plata-blanco
Aspecto Silvery-white shot
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Carga, redestilada, 1 cm y hacia abajo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium shot
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P370+P378-En caso de incendio: UtilizarCO2,arena,polvo extintor para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..