Learn More
Tetrahidrato de Sacarato de Calcio, TRC
Código de producto. 30008306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30008306 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30008306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1456605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5793-89-5
Fórmula molecular C6 H8 O8 . Ca . 4 H2 O
Peso molecular (g/mol) 320.26
Nombre IUPAC calcio;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanodioato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Ca+2].O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-])[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Saccharate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0268
Porcentaje de pureza >95%