Learn More
Piruvato de calcio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30341215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341215 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30341215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC145658500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Pyruvate (Technical Grade)
CAS 52009-14-0
Fórmula molecular C6H6O6Ca
Cantidad 500 mg
Sinónimo Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (2:1), Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (9CI), Calcium pyruvate, Calcium 2-oxopropanoate, Calcium α-ketopropionate, Pyruvic acid calcium salt, 2-Oxopropanoic acid hemicalcium salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H4O3.Ca/c2*1-2(4)3(5)6;/h2*1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;2-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 214.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.979