Learn More
Piruvato de calcio, anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420688 100 g 100 g
11410688 25 g 25 g
11430688 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25204.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52009-14-0 | C6H6CaO6 | 214.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52009-14-0
Fórmula molecular C6H6CaO6
Peso molecular (g/mol) 214.186
Número MDL MFCD00037199
Clave InChI UZWMCCLZMHPPKW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium pyruvate, calcium 2-oxopropanoate, unii-9v2cqz19n4, 2-oxo-propanoic acid calcium salt, calcium pyruvate, anhydrous, propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt, pyruvic acid calcium salt, calcium pyruvic, acmc-20ali9, calcium dipyruvate
PubChem CID 9859191
Nombre IUPAC calcio;2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium pyruvate
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.19
Porcentaje de pureza 97%