Learn More
Propionato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic acid calcium salt |
| CAS | 4075-81-4 |
| Fórmula molecular | 2 C3 H5 O2 . Ca |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic acid, calcium salt (2:1) (ACI), Propanoic acid, calcium salt (9CI), Propionic acid, calcium salt (8CI), Bioban-C, Calcium dipropionate, Calcium propanoate, Calcium propionate, Di(propanoyloxy)calcium, Propionic acid calcium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio; propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0205 |