Learn More
Hidrato de propionato de calcio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417217 500 g 500 g
11427217 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14994.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4075-81-4
Fórmula molecular C6H10CaO4
Peso molecular (g/mol) 186.22
Número MDL MFCD00167354
Clave InChI BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
Nombre IUPAC calcio; propanoato
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium propionate hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1698
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%