Learn More
Propionato de calcio, 98+%
Código de producto. 10772202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772202 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10268333 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10618904 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403900010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.95€
    51.65€ / 1 Kg
    Ahorro 9.30€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4075-81-4
Fórmula molecular C6H10CaO4
Peso molecular (g/mol) 186.22
Número MDL MFCD00167354
Clave InChI BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
Nombre IUPAC calcio; propanoato
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium propionate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
pH 6.9 to 9.0 (10% soln.)
Pérdida por secado 4% max. (105°C, 2 Hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (on dry substance) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3CH2COO)2Ca
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 1700
Información de solubilidad Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.22
Porcentaje de pureza 98+%
Materia insoluble 0.3% max. (in water)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación