Learn More
Calcium polystyrene sulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16401099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16401099 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16401099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107929
MedChemExpress Calcium polystyrene sulfonate is an ion-exchange resin used for reducing blood levels of potassium. Calcium polystyrene sulfonate is used to treat hyperkalemia in patients with chronic kidney disease (CKD).
Calcium polystyrene sulfonate is an ion-exchange resin used for reducing blood levels of potassium. Calcium polystyrene sulfonate is used to treat hyperkalemia in patients with chronic kidney disease (CKD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium polystyrene sulfonate
Forma física Solid
CAS 37286-92-3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular (C8H8O3S)x.xCa
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Poly(styrenesulfonic acid) calcium salt
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣1M HCl : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 1 with HCl) (insoluble)
SMILES [Calcium polystyrene sulfonate]