Learn More
Fosfato de calcio tribásico, polvo NF, FCC, Macron Fine Chemicals™
Descripción
- Cumple con F.C.C. Requisitos
- Producto fabricado según los principios de buenas prácticas de fabricación
- Cumple con N.F. Requisitos
- Producto fabricado según los principios de buenas prácticas de fabricación para alimentos
- PRECAUCIÓN: Para fabricación, procesamiento o reenvasado
- Productos químicos farmacéuticos a granel
- Productos químicos alimenticios a granel
- No se utilizan ni producen disolventes de clase 1, 2 ni 3 en la fabricación o purificación del producto.
- Residuos metálicos: En la producción de
este material no se utilizan catalizadores metálicos ni reactivos metálicos, tal como se define en la directriz EMA EMEA/CHMP/SWP/4446/2000.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1306-06-5 |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 34,0 a 40,0% |
| Fórmula molecular | Ca5HO13P3 |
| Número MDL | MFCD00010904 |
| Clave InChI | XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D |
| SMILES | [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| Nombre IUPAC | Pentacalcio-hidróxido trifosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 502.31 |
| Identificación | Supera prueba |
| Mostrar más |