Learn More
Fosfato de calcio tribásico, MP Biomedicals
Código de producto. 11422411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11422411 500 g
11402411 25 g
11412411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219380590
CAS 12167-74-7
Fórmula molecular Ca3O8P2
Peso molecular (g/mol) 310.17
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
Nombre IUPAC difosfato tricálcico
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate Tribasic
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.3
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.