Learn More
Fosfato de calcio tribásico, MP Biomedicals
Código de producto. 11402411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11402411 25 g
11412411 100 g
11422411 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219380525
CAS 12167-74-7
Fórmula molecular Ca3O8P2
Peso molecular (g/mol) 310.17
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
Nombre IUPAC difosfato tricálcico
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate Tribasic
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.3