Learn More
Fosfato de calcio (piro), 96 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493830 1 kg 1 Kg
11413840 250 g 250 g
11403840 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089836.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7790-76-3 | Ca2O7P2 | 254.10 g/mol
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-76-3
Fórmula molecular Ca2O7P2
Peso molecular (g/mol) 254.10
Número MDL MFCD00015983
Clave InChI JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2
PubChem CID 24632
ChEBI CHEBI:32598
Nombre IUPAC dicalcio;fosfato fosfonato
SMILES [Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate (pyro)
Punto de fusión 1230°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Densidad 3.09 g/mL
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1
Porcentaje de pureza ≥96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium phosphate (pyro)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphosphoric acid, calcium salt