Learn More
Fosfato de calcio, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15597904 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15597904 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15597904 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 143005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate
CAS 7757-93-9
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular CaHO4P
Número MDL MFCD00010909
Sinónimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
Clave InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 136.06
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.30kg