Learn More
Calcium Phosphate, Honeywell™
Código de producto. 15661940 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15661940 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15661940 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 212181KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate
CAS 7758-87-4
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Ca3O8P2
Número MDL MFCD00015984
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
Clave InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Nombre IUPAC tricalcio; difosfato
Peso molecular (g/mol) 310.174
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥96% (calc. as Ca3(PO4)2)
Grado purum p.a.