Learn More
Fosfato de calcio dibásico, puriss. p.a., anhidro, >98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16615763
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16615763 25 kg
1 options
Código de producto. 16615763 Proveedor Fluka N.º de proveedor 2117725KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate dibasic
CAS 7757-93-9
Color Blanco
% máx. CAS 1
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular CaHO4P
Fórmula lineal CaHPO4
Sinónimo Calcium hydrogen phosphate
Clave InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de calcio
Peso molecular (g/mol) 136.06
Grado ACS