Learn More
Calcium Phosphate Dibasic, puriss. p.a., >98.5% (KT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15611940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15611940 50 g Frasco de polietileno 50 g
15601940 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15611940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2117750G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-93-9
Fórmula molecular CaHO4P
Peso molecular (g/mol) 136.06
Número MDL MFCD00010909
Clave InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate Dibasic
Punto de fusión ≥450°C
Color Blanco
Forma física Anhidro
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CaHPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06g/mol
Porcentaje de pureza >98.5% (KT)
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder