Learn More
Fosfato de calcio dibásico, MP Biomedicals
Código de producto. 11492401 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492401 1 kg 1 Kg
11472401 100 g -
11482401 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492401 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219380491
CAS 7757-93-9
Fórmula molecular CaHO4P
Peso molecular (g/mol) 136.06
Número MDL MFCD00010909
Clave InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de calcio
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate Dibasic
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1