Learn More
Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate, Honeywell™
Código de producto. 15660720 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15660720 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15660720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 042311KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
CAS 7789-77-7
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CaH5O6P
Fórmula lineal CaHPO4 · 2H2O
Número MDL MFCD00149621
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
Clave InChI XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.09g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 102.5%
Grado puriss.