Learn More
Fosfato de calcio, dihidrato dibásico, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549423 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10549423 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10330584 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549423 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-77-7 | CaHO42H2O | 172.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-77-7
Fórmula molecular CaHO42H2O
Peso molecular (g/mol) 172.09
Número MDL MFCD00149621
Clave InChI XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno;dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry)
Fórmula lineal CaHPO4·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Identificación Calcium: positive, Phosphate: positive
Pérdida por ignición 24.5% to 26.5% (800°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.