Learn More
Fosfato de calcio, dibásico, +98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12675027 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12675027 50 g Frasco de plástico 50 g
12665027 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12675027 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446430500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-93-9
Fórmula molecular CaHO4P
Peso molecular (g/mol) 136.06
Número MDL MFCD00010909
Clave InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate, dibasic
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal CaHPO4
Índice Merck 15,1694
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico