Learn More
Fosfato de calcio dibásico, 97%, puro, anhidro
Código de producto. 10770911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10770911 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10318400 25 g Frasco de plástico 25 g
11375922 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10770911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-93-9
Fórmula molecular CaHO4P
Peso molecular (g/mol) 136.06
Número MDL MFCD00010909
Clave InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate, dibasic
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaHPO4
Índice Merck 15,1694
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación