Learn More
Melford Fosfato de calcio
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 7789-77-7
- Fórmula molecular: CaHPO 4 · 2H 2 O
- Peso molecular: 172,1 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Phosphate |
| CAS | 7789-77-7 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | CaHPO4-2H2O |