Learn More
Fenilpiruvato de calcio, TRC
Código de producto. 30180344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180344 500 mg 500 miligramos
30179733 100 mg 100 miligramos
30179841 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC145763500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51828-93-4
Fórmula molecular (C9H7O3)2Ca
Peso molecular (g/mol) 366.38
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-oxo-, calcium salt (2:1), Benzenepropanoic acid, α-oxo-, calcium salt (9CI), Phenylpyroracemic acid calcium salt, keto-Phenylalanine calcium, α-keto-Phenylalanine calcium, Calcium bis(3-phenylpyruvate), Calcium phenylpyruvate
Nombre IUPAC calcio; 2-oxo-3-fenilpropanoato
SMILES [Ca+2].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1.[O-]C(=O)C(=O)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Phenylpyruvate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H8O3.Ca/c2*10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0416
Porcentaje de pureza >95%