Learn More
Peróxido de calcio, típicamente 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348007 100 g 100 g
11358007 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 021157.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Estabilizador de goma
Calcium peroxide is used as a rubber stabilizer, used in different areas of industry and agriculture. In agriculture it is used as an oxygen fertilizer, and is also used in the presowing treatments of rice seed. It is used as flour bleaching agent and improving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-79-9
Fórmula molecular CaO2
Peso molecular (g/mol) 72.076
Número MDL MFCD00015988
Clave InChI LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965
PubChem CID 14779
ChEBI CHEBI:48233
Nombre IUPAC calcio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Ca+2]
Spécification
Nombre del producto químico o material Calcium peroxide
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Número UN UN1457
Índice Merck 14,1689
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.08
Porcentaje de pureza 65% (typically)
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.